Learn More
4(Trifluoromethoxy)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10235464 1 g 1 Gramm
10295504 10 g 10 Gramm
10001924 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10235464 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01053DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 35037-73-1
Summenformel C8H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.12
MDL-Nummer MFCD00035702
InChI-Schlüssel LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.34g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4NCO
Menge 1 g
Formelmasse 203.12
Reinheit (%) 97%