Learn More
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431029 5 g 5 Gramm
15421029 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64013.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64285-95-6 | C8H4F3NOS | 219.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64285-95-6
Summenformel C8H4F3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 219.181
MDL-Nummer MFCD00042412
InChI-Schlüssel JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Farbe Farblos
Dichte 1.35 g/mL
Siedepunkt 215°C to 218°C (literature)
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.541
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 2723939
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formelmasse 219.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit