Learn More
4-Trifluormethoxybenzoesäure-alpha-13C, CDN
Artikelnummer. 30319142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30319142 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319142 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDNC62041G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyloxy)benzoic Acid-alpha-13 C
CAS 2819280-75-4
Summenformel 13 C C7 H5 F3 O3
Menge 1 g
Synonym 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid-13 C, 4-(Trifluoromethyloxy)benzoic acid-α-13 C, p-(Trifluoromethoxy)benzoic acid-(carboxy-13 C), α,α,α-Trifluoro-p-anisic acid-13 C
InChI-Formel InChI=1 S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4 H,(H,12,13)/i7+1
SMILES O[13 C](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC-Name 4-(Trifluormethoxy)(13C)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 207.1114
Formelmasse 207,0224 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % 13 °C, min 98 % chemische Reinheit