Learn More
4-Trifluormethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417337 1 g 1 Gramm
15427337 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34396.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole with aryl iodides provided high yields of the corresponding 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die Palladium-katalysierten Kreuzkopplungsreaktionen von 5-Tributylstannyl-4-fluor-1H-pyrazol mit Aryliodiden sorgen für hohe Ausbeute der entsprechenden 5-Aryl-4-fluor-1H-Pyrazole.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52222-73-8
Summenformel C4H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.077
MDL-Nummer MFCD11226572
InChI-Schlüssel KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 12777795
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 1 g
Formelmasse 136.1
Reinheit (%) 97%