Learn More
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13515010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13515010 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13515010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446490010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS 52222-73-8
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H3F3N2
Menge 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
InChI-Schlüssel KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
PubChem CID 12777795
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 97%