Learn More
4-Trifluormethyl-2(1H)-chinolinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408298 1 g 1 Gramm
15418298 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61732.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25199-84-2 | Molecular Formula: C10H6F3NO | Molecular Weight: 213.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25199-84-2
Summenformel C10H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.159
MDL-Nummer MFCD03407380
InChI-Schlüssel UUROBWTVZZNDFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-trifluoromethyl quinoline, 4-trifluoromethyl quinolin-2-ol, 4-trifluoromethyl-2 1h-quinolinone, 4-trifluoromethyl-1h-quinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl quinolin-2 1h-one, pubchem5867, ksc495g1t, 4-trifluoromethylquinolin-2-one, 4-trifluoromethyl-quinolin-2-ol
PubChem CID 2759347
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)-1H-Chinolin-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethyl-2(1H)-quinolinone
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 213.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest