Learn More
4-(Trifluormethyl)anilinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30461246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461246 4 x 25 mg 100 Milligramm
30052135 25 mg 25 Milligramm
30052084 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461246 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0859.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(Trifluormethyl)anilinhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
CAS 90774-69-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 F3 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Leflunomide Imp. A (EP), Leflunomide USP Related Compound A, Leflunomide USP RC A, 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Leflunomide Imp. A (EP) as Hydrochloride, Leflunomide Related Compound A as Hydrochloride, Leflunomide Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)anilin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.59
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 197,0219 g/mol