Learn More
4-(Trifluormethyl)imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492019 1 g 1 Gramm
15412029 250 mg 250 Milligramm
15402029 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64711.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33468-69-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33468-69-8
Summenformel C4H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.077
MDL-Nummer MFCD08458860
InChI-Schlüssel DFLGRTIPTPCKPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4-trifluoromethylimidazole, 4-trifluoromethyl imidazole, 5-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4 5-trifluoromethyl imidazole, 1h-imidazole, 4-trifluoromethyl, imidazole, 4-trifluoromethyl, pubchem19080, acmc-1ailu
PubChem CID 585891
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)-1H-Imidazol
SMILES C1=C(NC=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)imidazole
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Menge 1 g
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest