Learn More
4-(Trifluormethyl)-Nicotinonitril, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2700975
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10603803
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF04123DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 13600-43-6
Summenformel C7H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.11
MDL-Nummer MFCD00153107
InChI-Schlüssel DHIRCRHQLUNYDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinenitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, pubchem9232, buttpark 4357-45, ksc495c9t
PubChem CID 2736743
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonitril
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.11
Reinheit (%) 97%