Learn More
4-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420028 5 g 5 Gramm
11410028 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22951.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3796-24-5 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3796-24-5
Summenformel C6H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 147.1
MDL-Nummer MFCD00153289
InChI-Schlüssel IIYVNMXPYWIJBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem8028, p-trifluoromethylpyridine, acmc-1ctve
PubChem CID 138055
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=CN=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.27
Siedepunkt 107°C to 110°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.4147
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1364589
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) 97%