Learn More
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid, TRC
Artikelnummer. 30450794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450794 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8964055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Summenformel C8H6F3NS
Menge 5 g
Synonym M330955
InChI-Formel InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
SMILES NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)benzolcarbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 205.2
Formelmasse 205.0173