Learn More
4-(Trifluoromethylthio) Benzaldehyd, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469826
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469826 1 g 1 Gramm
11479826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20313.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4021-50-5 | C8H5F3OS | 206.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4021-50-5
Summenformel C8H5F3OS
Molekulargewicht (g/mol) 206.18
MDL-Nummer MFCD00129191
InChI-Schlüssel OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio, acmc-1agrc, ksc582m6p, 4-trifluomethylthio benzoldehyde, rarechem gt hw 0381
PubChem CID 2777846
IUPAC-Name 4-(trifluormethylsulfanyl)benzaldehyd
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 1.31
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.511
Menge 1 g
Beilstein 2328411
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) ≥90%