Learn More
4-(Trifluormethylthio)phenol, TRC
Artikelnummer. 30452413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452413 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7970105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)phenol
CAS 461-84-7
Summenformel C7H5OF3S
Menge 5 g
Synonym 4-[(Trifluoromethyl)thio]phenol (ACI), Phenol','p-[(trifluoromethyl)thio]- (7CI','8CI), 4-Trifluoromethylmercaptophenol, 4-Trifluoromethylsulfanylphenol, p-[(Trifluoromethyl)thio]phenol
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 4-((Trifluormethyl)thio)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 194.17
Formelmasse 194