Learn More
4-Trimethylsilyl-3-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065463 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10065463 5 g Glasflasche 5 Gramm
13498528 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10065463 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 381320050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2117-12-6
Summenformel C7H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 142.27
MDL-Nummer MFCD00190217
InChI-Schlüssel VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760827
IUPAC-Name 4-Trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Schwarz-Braun bis Grau
Dichte 0.8540g/mL
Siedepunkt 97.0°C to 98.0°C (24.0 mmHg)
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiC≡C(CH2)2OH
Brechungsindex 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.854
Formelmasse 142.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.