missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Vinylbenzyl Bromide (stabilized with TBC, ~90%), TRC

Artikelnummer. 30456811
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456811 100 mg 100 Milligramm
30449781 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456811 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV371010100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13368-25-7
Summenformel C9H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 197.07
Synonym 1-(Bromomethyl)-4-ethenyl-benzene, p-(Bromomethyl)-styrene, 1-Bromomethyl-4-vinylbenzene, 4-(Bromomethyl)styrene, p-(Bromomethyl)styrene, p-Vinylbenzyl bromide
IUPAC-Name 1-(bromomethyl)-4-vinylbenzene
SMILES BrCC1=CC=C(C=C)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Vinylbenzyl Bromide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Br/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
Formelmasse 195.99
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.