Learn More
4-Vinylbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498939
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15498939
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11869.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Das Zwischenprodukt 4-Vinylbiphenyl wird in der organischen Synthese und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylbiphenyl
CAS 2350-89-2
Schmelzpunkt 115°C to 116°C
Summenformel C14H12
MDL-Nummer MFCD00008620
Menge 1 g
Beilstein 2039221
Synonym 4-vinylbiphenyl, p-vinylbiphenyl, 4-phenylstyrene, biphenyl, 4-vinyl, 1,1'-biphenyl, 4-ethenyl, p-phenylstyrene, 4-ethenyl-1,1'-biphenyl, 4-vinyldiphenyl, 4-vinyl biphenyl, 4-vinyl-biphenyl
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 4-ethenyl-1,1'-biphenyl
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
PubChem CID 16883
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 97%