Learn More
4-Vinylpyridin (stabilisiert mit Hydrochinon), TRC
Artikelnummer. 30457040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457040 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV4875055ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 4-Vinylpyridine (stabilized with hydroquinone)
CAS 100-43-6
Summenformel C7H7N
Menge 5 mL
Synonym 4-Ethenylpyridine, 2-(4-Pyridyl)ethylene, NSC 18256, γ-Vinylpyridine
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
SMILES C=Cc1ccncc1
IUPAC-Name 4-Ethenylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
Formelmasse 105.0578
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.