Beschreibung
Halten Sie zweiunddreißig 0.5 ml-, zweiunddreißig 1.5 ml-, zwölf 15 ml- oder vier 50 ml-Röhrchen, jedes auf einer anderen Seite: mit Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestellen.
- Vierseitig benutzbar: für 50mL, 15mL, 1,5mL oder 0,5mL Röhrchen. Mit alphanumerischer Kennzeichnung. Ohne Deckel.
- Farbe: Fluoreszierend grün
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Flipper Rack, 4-seitig |
| Farbe | Grün fluoreszierend |
| Aufnahmevermögen | 0,5 ml, 15 ml, Röhrchen (50 ml) |
| Positionen | 32 x 0,5 ml-, 32 x 1,5 ml-, 12 x 15 ml- oder 4 x 50 ml-Röhrchen, jeweils auf einer anderen Seite |
| Form | Rechteckig |
| Anzahl pro Karton | 20 Gestelle |
| Produkttyp | Flipper 4-seitiges Gestell |