Learn More
Diba Omnifit™ Vier-Wege-Hahn
Artikelnummer. 15893035
Click to view available options
Beschreibung:
4-Wege-Ventil 90°
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15893035
Marke: Diba Omnifit™ 2193920
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rotary Valves with Omnifit Cap System features a PTFE body and PCTFE rotor that offers excellent chemical resistance.
  • Pressure rated up to 50 psi (3.4 bar).
  • Rotary valves have a 1.5 mm bore and accept tubing sizes between 1 and 4 mm OD.
  • Select from various configurations to suit your application.
Spezifikation
Beschreibung 4-Wege-Ventil 90°
Bohrungsgröße (angloamerikanisch) 0.06 in.
Bohrungsgröße (metrisch) 1.5 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.04 in. to 0.16 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 1 to 4 mm
Betriebsdruck 50 psi, 3.4 bar
Anschlussart Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F)
Typ 4-Wege-Ventil 90°
No. of Ports 4 Ports