Learn More
Diba Omnifit™ Vier-Wege-Hahn
Artikelnummer. p-8010479
Click to view available options
Beschreibung:
4-Wege-Ventil 90°
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15893035
Marke: Diba Omnifit™ 2193920
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rotary Valves with Omnifit Cap System features a PTFE body and PCTFE rotor that offers excellent chemical resistance.
  • Pressure rated up to 50 psi (3.4 bar).
  • Rotary valves have a 1.5 mm bore and accept tubing sizes between 1 and 4 mm OD.
  • Select from various configurations to suit your application.
Spezifikation
Beschreibung 4-Wege-Ventil 90°
Bohrungsgröße (angloamerikanisch) 0.06 in.
Bohrungsgröße (metrisch) 1.5 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.04 in. to 0.16 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 1 to 4 mm
Betriebsdruck 50 psi, 3.4 bar
Anschlussart Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F)
Typ 4-Wege-Ventil 90°
No. of Ports 4 Ports