Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Artikelnummer. 11571685 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 25,25 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array:
12 x 12 Zellen
3 x 3 Zellen
4 x 4 Zellen
5 x 5 Zellen
6 x 6 Zellen
7 x 7 Zellen
8 x 8 Zellen
9 x 9 Zellen
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Röhrchen-Array unitSize
11571685 Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser 7 x 7 Zellen 36 Stück
15240454 Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser 8 x 8 Zellen 36 Stück
15210634 Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser 6 x 6 Zellen 36 Stück
15220554 Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser 12 x 12 Zellen 36 Stück
15220634 Fläschchen mit 25,25 mm Außendurchmesser 5 x 5 Zellen 36 Stück
15230634 Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser 4 x 4 Zellen 36 Stück
15240634 Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser 3 x 3 Zellen 36 Stück
15280544 Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser 3 x 3 Zellen 36 Stück
15290544 Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser 4 x 4 Zellen 36 Stück
11521785 Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser 8 x 8 Zellen 36 Stück
11531785 Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser 7 x 7 Zellen -
11591685 Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser 9 x 9 Zellen 36 Stück
15200554 Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser 5 x 5 Zellen -
13 options
Artikelnummer. 11571685
Marke: Tenak™ TE22130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Spezifikation
Typ Gittertrennwand
Zur Verwendung mit (Geräte) 75 mm hohe Kryoboxen
Aufnahmevermögen Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array 7 x 7 Zellen
Höhe (metrisch) 40 mm