Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Artikelnummer. 11591685 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 25,25 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array:
12 x 12 Zellen
3 x 3 Zellen
4 x 4 Zellen
5 x 5 Zellen
6 x 6 Zellen
7 x 7 Zellen
8 x 8 Zellen
9 x 9 Zellen
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. 11591685
Marke: Tenak™ TE22134
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Spezifikation
Typ Gittertrennwand
Zur Verwendung mit (Geräte) 75 mm hohe Kryoboxen
Aufnahmevermögen Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array 9 x 9 Zellen
Höhe (metrisch) 40 mm