Learn More
Fisherbrand™ Röhrchengestell mit Drehböden mit 40 Plätzen
Artikelnummer. 15559115 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau/Grün
Naturfarben, Violett
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15559115 Naturfarben, Violett 1 Stück
15569115 Blau/Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15559115
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügt über zwei bewegliche, klappbare Einlegeböden, die nach oben oder unten gedreht werden können, um die Größe des verwendeten Röhrchens aufzunehmen. Fisherbrand™ Röhrchengestell mit 40 Plätzen und Drehböden ist für 40 x 5 ml- oder 15 ml-Röhrchen ausgelegt.
  • Ergonomische Griffe für einfachen Transport des Racks
  • Geformtes Gitter auf beiden Seiten der Einlegeböden für eine schnelle Probenidentifizierung und -entnahme
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Naturfarben, Violett
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 und 15 ml)
Material Polypropylen
Positionen 20 und 20
Zur Verwendung mit (Geräte) 5/15 ml-Röhrchen
Montage Für den Tisch
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 309 x 107 x 77 mm
Länge (metrisch) 309 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Gewicht (metrisch) 0.26 kg
Enthält Drehböden mit Scharnier
Produkttyp Röhrchengestell mit zwei Ebenen
Höhe (metrisch) 77 mm
Breite (metrisch) 107 mm