Learn More
TubeWriter 400 - Individueller Rack-Top-Druck für jedes Labware
Artikelnummer. 30067428
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Etikettierträger
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30067428 Etikettierträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30067428 Lieferant TubeWriter Lieferanten-Nr. PT000XXEL400Custom
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maßgefertigte Gestelle nach exakten Vorgaben zum direkten Bedrucken von speziellen Laborgeräten
  • Maßgefertigte Racks, die für den 400er entwickelt wurden
  • Gestelle, die genau nach Ihren Vorgaben gefertigt werden und direkt auf beliebigen Laborgeräten platziert werden können.
  • Das Gestell gewährleistet die korrekte Ausrichtung und hält Laborgeräte sicher fest.
  • Kein zeitaufwändiges Anbringen von Klebeetiketten oder handschriftliches Beschriften erforderlich
  • Racks, die für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Laborgerätetypen ausgelegt sind
  • Der Druck übersteht die Langzeitlagerung bei -80 °C °und in flüssigem Stickstoff.
  • Der Ausdruck hält selbst härtesten Laborbedingungen stand.
  • Kann 2D- oder 3D-Barcodes, Bilder und 5 Textzeilen drucken.
Spezifikation
Produkttyp Etikettierträger