Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Millimeterbereich
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Millimeterbereich
Artikelnummer. 10428731 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,18mm
1,40mm
1,7mm
2mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8mm
9,5mm
11,20mm
12,50mm
13,2mm
16mm
19mm
22,40mm
25mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45mm
50mm
53mm
63mm
75mm
90mm
100mm
106mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10428731 | 1,7mm | 1 Stück |
| 10024981 | 1,40mm | 1 Stück |
| 10488341 | 1,18mm | 1 Stück |
| 10075061 | 100mm | 1 Stück |
| 10503732 | 106mm | 1 Stück |
| 10640462 | 125mm | 1 Stück |
| 10249071 | 12,50mm | 1 Stück |
| 10196311 | 11,20mm | 1 Stück |
| 10670102 | 13,2mm | 1 Stück |
| 10136461 | 19mm | 1 Stück |
| 10488151 | 1mm | 1 Stück |
| 10660452 | 16mm | 1 Stück |
| 10583912 | 2,8mm | 1 Stück |
| 10024991 | 2,36mm | 1 Stück |
| 10497961 | 22,40mm | 1 Stück |
| 10196501 | 25mm | 1 Stück |
| 10438541 | 26,50mm | 1 Stück |
| 10438731 | 2mm | 1 Stück |
| 10749512 | 31,50mm | 1 Stück |
| 10228501 | 37,50mm | 1 Stück |
| 10468921 | 3,35mm | 1 Stück |
| 10186071 | 4,75mm | 1 Stück |
| 10054981 | 45mm | 1 Stück |
| 10476041 | 4mm | 1 Stück |
| 10390952 | 5,6mm | 1 Stück |
| 10720283 | 50mm | - |
| 10730283 | 53mm | 1 Stück |
| 10446621 | 6,3mm | 1 Stück |
| 10770853 | 6,7mm | 1 Stück |
| 10553342 | 63mm | - |
| 10640102 | 8mm | 1 Stück |
| 10740283 | 75mm | 1 Stück |
| 10034911 | 9,5mm | 1 Stück |
| 10620292 | 90mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10428731
Marke: RETSCH 60.167.001700
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1,7mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 11 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 450 |
| Höhe (metrisch) | 65mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 400mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |