Få mere at vide
Få mere at vide
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, mit Quadratlochblech, ISO-Zertifikat
Shop alle Retsch produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porengröße:
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Förpackningsstorlek
1 Stück
Tekniske data
Tekniske data
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 9mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/2 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 65mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 400mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion