Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, mit Quadratlochblech, ISO-Zertifikat
Artikelnummer. 10493992 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
41 product options available for selection
Product selection table with 41 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10493992 50mm 1 Stück
10700125 100mm 1 Stück
10442272 106mm 1 Stück
10022822 10mm 1 Stück
10454952 11,2mm 1 Stück
10378512 12,5 mm 1 Stück
10206612 112mm 1 Stück
10216612 125mm 1 Stück
10367892 13,2mm 1 Stück
10377892 14mm 1 Stück
10337942 16mm 1 Stück
10246462 18mm 1 Stück
10462842 22,4mm 1 Stück
10472842 25mm 1 Stück
10564593 19mm 1 Stück
10105072 20mm 1 Stück
10092722 26,5mm 1 Stück
10002732 28mm 1 Stück
10423422 35,5mm 1 Stück
10718634 31,5mm 1 Stück
10042962 37,5mm 1 Stück
10565553 40mm 1 Stück
10338132 4,50mm 1 Stück
10388272 4,75mm 1 Stück
10483992 45mm -
10286742 4mm 1 Stück
10758624 5,60mm 1 Stück
10398322 53mm 1 Stück
10193622 5mm 1 Stück
10454572 56mm 1 Stück
10624593 6,30mm 1 Stück
10216272 6,70mm 1 Stück
10296412 63mm 1 Stück
10434762 7,10mm 1 Stück
10358372 71mm -
10378562 75mm 1 Stück
10790115 80mm 1 Stück
10318422 8mm -
10583823 9,50mm 1 Stück
10154782 90mm 1 Stück
10328422 9mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
41 options
Artikelnummer. 10493992 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 60.154.050000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 50mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 65mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 400mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl