Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, mit Quadratlochblech, ISO-Zertifikat
Artikelnummer. 10718634 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
10mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10718634
Marke: RETSCH 60.154.031500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Specifications
Menge Je 1
Porengröße 31,5mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 65mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 400mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl