Learn More
Stomacher™ 400 Öko-Taschen
Artikelnummer. 17724409
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15,5 x 20 cm
17,7 x 20 cm
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17724409 17,7 x 20 cm 500 Stück
17734409 15,5 x 20 cm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17724409 Lieferant Stomacher™ Lieferanten-Nr. BA6241
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Eco-Beutel wurden so konzipiert, dass sie die gleiche hohe Qualität wie unsere regulären Mixerbeutel bieten, jedoch mit einem reduzierten Plastikverbrauch und Abfall. Diese Taschen sind so zugeschnitten, dass sie nahtlos mit dem/der/den folgenden System/Systemen harmonieren: Stomacher™ EVO, ohne bestehende Protokolle zu beeinträchtigen.
  • 30 % kleinere Beutel, reduziert Plastikverbrauch und Abfall
  • Zur Verwendung mit Stomacher™ Nur für EVO-Labormixer
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Offen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchführung von Probenvorbereitungsmethoden für 25 g Pathogentests
Abmessungen (L x B) 17,7 x 20 cm
Produkttyp Mischerbeutel
Dicke (metrisch) 65 μm