Learn More
TubeWriter 400 - Standard Rack Side Print für 0,5-1,4 ml Cluster Tubes
Artikelnummer. 30067417
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Etikettierträger
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30067417 Etikettierträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30067417 Lieferant TubeWriter Lieferanten-Nr. PS1400CSLONGEL400
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standardgestell zum direkten Bedrucken der Seite von 0,5- bis 1,4-ml-Clusterröhrchen.
  • Standard-Druckgestell, ausgelegt für den 400er
  • Bedruckt und etikettiert direkt die Seite von 0,5 bis 1,4 ml Clusterröhrchen.
  • Das Gestell gewährleistet die korrekte Ausrichtung und hält die Rohre sicher fest.
  • Kein zeitaufwändiges Anbringen von Klebeetiketten oder handschriftliches Beschriften erforderlich
  • Der Druckvorgang kann so schnell ablaufen wie 50 Tuben in 2 bis 3 Minuten.
  • Racks, die für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Laborgerätetypen ausgelegt sind
  • Der Druck übersteht die Langzeitlagerung bei -80 °C °und in flüssigem Stickstoff.
  • Der Ausdruck hält selbst härtesten Laborbedingungen stand.
  • Kann 2D- oder 3D-Barcodes, Bilder und 5 Textzeilen drucken.
Spezifikation
Produkttyp Etikettierträger