Learn More
Thermo Scientific™ Gleichgroße Partikel der Serie 4000
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeskrivning
Thermo Scientific™ gleichgroße Partikel der Serie 4000 minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte und eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit einer sehr geringen Standardabweichung benötigt wird.
- Anstelle unregelmäßig geformter Partikel werden Partikelsphären verwendet.
- Die mittleren Durchmesser wurden mit auf NIST™-rückführbaren Mikroskopie-Methoden von Thermo Fisher Scientific™ kalibriert.
- Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand elektrischer Widerstandsanalyse oder optischer Mikroskopie gemessen.
- Partikel der Serie 4000 von 1 bis 160 μm werden aus Polystyrol (PS) hergestellt
- Partikel der Serie 4000 von 200 bis 1.000 μm werden aus mit Divinylbenzol quervernetztem Polystyrol (PSDVB) hergestellt.
Bestellinformationen:
Produkte von 1 bis 160 μm werden abgepackt als wässrige Suspensionen in 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze bei einer optimalen Konzentration für Dispersion, Handhabung und Verdünnung. Durchmesser von 200 μm und darüber hinaus werden als trockene Partikel abgepackt. Die Packungen sind nach Chargen nummeriert, was nach dem Kauf ausgezeichneten technischen Service und Support gewährleistet.
Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, um seine Qualitätssicherung und Reaktivität auf Kundenwünsche zu optimieren. Zusätzlich zu dieser Reihe von Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika und Glasmaterialien. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
Im Lieferumfang enthalten:
Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und ihrer Messunsicherheit; Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften; Materialsicherheitsdatenblatt
Specifikationer
Specifikationer
| Zusatzstoff | Kann geringe Mengen Detergen enthalten |
| Zertifizierung/Konformität | Jedem Standardpaket liegt ein Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST bei, das eine Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie eine Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften enthält. |
| Konzentration | 1,00% Feststoffe |
| Inhalt und Lagerung | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen. |
| Inhalt | Gleichförmige trockene Sphären |
| Beschreibung | NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringer Standardabweichung |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Partikel in Standardgrößen |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.