Learn More
V21+K Wear Metals Standard: 500 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil, VHG™
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
200 g
400 g
Packungsgröße:
100 Gramm
200 Gramm
400 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
V21+K Wear Metals Standard: 500 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Menge | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 500 μg/g/Barium 500 μg/g/Boron 500 μg/g/Cadmium 500 μg/g/Calcium 500 μg/g/Chromium 500 μg/g/Copper 500 μg/g/Iron 500 μg/g/Lead 500 μg/g/Magnesium 500 μg/g/Manganese 500 μg/g/Molybdenum 500 μg/g/Nickel 500 μg/g/Phosphorus 500 μg/g/Potassium 500 μg/g/Silicon 500 μg/g/Silver 500 μg/g/Sodium 500 μg/g/Tin 500 μg/g/Titanium 500 μg/g/Vanadium 500 μg/g/Zinc 500 μg/g |