Learn More
SHOWA™ 406 Doppelt latexbeschichtete, isolierte Kälteschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17727607
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
5 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe unitSize
17727607 Groß 5 Paare
17737607 Mittel 5 Paare
17747607 Extragroß 5 Paare
17757607 2XL 5 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17727607 Supplier SHOWA™ Supplier No. 40608L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.55 €
    63.05 € / 5 Paare
    Sparen 2.50 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
Wasserabweisende Handschuhe sind so konzipiert, dass sie beim Kontakt mit Flüssigkeiten trocken bleiben, während eine intelligente Acrylisolierung die Hände vor Minustemperaturen bis zu -30 °C °schützt.
  • Doppelt getauchte Latexbeschichtung mit rauer Oberfläche für verbesserte Griffigkeit
  • Intelligente Acrylisolierung schützt die Hände vor Temperaturen bis zu -30 °C
  • Die Isolierung trägt dazu bei, die Schweißbildung im Handschuh zu reduzieren und so Griffigkeit und Tastsinn zu erhalten.
  • Die gut sichtbare orange Außenfarbe erhöht die Sicherheit des Benutzers bei schlechten Lichtverhältnissen.
  • Nahtlose Strickkonstruktion für eine eng anliegende Passform, die Wärme und Bewegungsfreiheit erhöht.
Specifications
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Latex
Farbe Leuchtorange, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Polyester
Größe Groß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ziegelverlegung, Wartung im Freien, Kühlung und Versand/Empfang
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Acryl
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Serie 406
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 11 in.