Learn More
42-O-[2-[[Hydroxy[2-(Trimethylammonio)ethoxy]phosphinyl]oxy]Oxy]Rapamycin-Innensalz >75%, TRC
Artikelnummer. 30400132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400132 5 mg
30392542 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400132 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9721005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1062645-51-5
Summenformel C58H95N2O17P
Molekulargewicht (g/mol) 1123.35
Synonym ATG 181
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C[C@H](/C(=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@H](C(=O)[C@@H]([C@@H](/C(=C/[C@H](C(=O)C[C@H](OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@@]1(O2)O)[C@H](C)C[C@@H]4CC[C@H]([C@@H](C4)OC)OCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)C)/C)O)OC)C)C)/C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 42-O-[2-[(Hydroxy[2-(trimethylammonio)ethoxy]phosphinyl)oxy]ethyl] Rapamycin Inner Salt
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C58H95N2O17P/c1-37-19-15-14-16-20-38(2)49(70-11)35-45-24-22-43(7)58(67,77-45)55(64)56(65)59-26-18-17-21-46(59)57(66)76-50(36-47(61)39(3)32-42(6)53(63)54(72-13)52(62)41(5)31-37)40(4)33-44-23-25-48(51(34-44)71-12)73-29-30-75-78(68,69)74-28-27-60(8,9)10/h14-16,19-20,32,37,39-41,43-46,48-51,53-54,63,67H,17-18,21-31,33-36H2,1-13H3/b16-14+,19-15+,38-20+,42-32+/t37-,39-,40-,41-,43-,44+,45+,46+,48-,49-,50+,51-,53-,54+,58-/m1/s1
Formelmasse 1122.6368