Learn More
42-O-tert-Butyldimethylsilyloxyethyl Rapamycin, TRC
Artikelnummer. 30007327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007327 25 mg 25 Milligramm
30009813 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69147525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159351-68-5
Summenformel C59 H97 N O14 Si
Molekulargewicht (g/mol) 1072.48
Synonym 42-O-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]rapamycin, 23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine Rapamycin Deriv., Everolimus tert-Butyldimethylsilyl Ether
IUPAC-Name (1R,9S,12S,15R,16E,18R,19R,21R,23S,24E,26E,28E,30S,32S,35R)-12-[(2R)-1-[(1S,3R,4R)-4-[2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethoxy]-3-methoxycyclohexyl]propan-2-yl]-1,18-dihydroxy-19,30-dimethoxy-15,17,21,23,29,35-hexamethyl-11,36-dioxa-4-azatricyclo[30.3.1.04,9]hexatriaconta-16,24,26,28-tetraen-2,3,10,14,20-penton
SMILES CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 42-O-tert-Butyldimethylsilyloxyethyl Rapamycin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C59H97NO14Si/c1-37-21-17-16-18-22-38(2)49(68-11)35-45-26-24-43(7)59(67,74-45)55(64)56(65)60-28-20-19-23-46(60)57(66)73-50(36-47(61)39(3)32-42(6)53(63)54(70-13)52(62)41(5)31-37)40(4)33-44-25-27-48(51(34-44)69-12)71-29-30-72-75(14,15)58(8,9)10/h16-18,21-22,32,37,39-41,43-46,48-51,53-54,63,67H,19-20,23-31,33-36H2,1-15H3/b18-16+,21-17+,38-22+,42-32+/t37-,39-,40-,41-,43-,44+,45+,46+,48-,49+,50+,51-,53-,54+,59-/m1/s1
Formelmasse 1071.6678