Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus 4301 Edelstahl
Artikelnummer. 10081234
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10081234 150 mm 1 Stück
10061134 130 mm 1 Stück
10663805 185 mm 1 Stück
15212229 185 mm 20 Stück
4 options
Artikelnummer. 10081234
Marke: Schneider Gerd™ 352
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Spatel eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Schneider Gerd™ Doppelendige Mikrospatel aus 4301 Edelstahl sind ideal für eine Vielzahl von Verbindungen.
  • Mikrospatel aus Edelstahl
  • Ideal zum Arbeiten mit Pulvern, zum Rühren und Mischen
  • Perfekt für winzige Mengen an Chemikalien
Spezifikation
Menge 1 Packungen
Produkttyp Mikro-Doppelspatel
Breite (metrisch) Sägeblatt 5 mm
Abmessungen (L x B) 5 x 45 mm
Material Edelstahl (4301)
Länge (metrisch) 150 mm