Beschreibung
- Hochwertige, flach faltbare Einweg-Atemschutzmaske für einfache Aufbewahrung, An- und Ausziehen
- Sicheres, metallfreies Gurtsystem mit farbcodiertem Textilgummi zur einfachen Identifizierung des FFP-Levels
- Weicher, flexibler und verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und höheren Tragekomfort
- Mehrlagige elektrostatische Filtermedien für Hochleistungsfiltration bei geringem Atemwiderstand
- Innenliegende Dichtung über die gesamte Breite, aus weichem PVC für hohen Tragekomfort
- Ergonomisches Design für sicheren Halt bei einer Vielzahl von Gesichtsformen
- Hochdurchfluss-Ausatemventil für geringen Atemwiderstand, farbcodiert zur einfachen Identifizierung des FFP-Levels
- Konturierte Nasenabdichtung für hohe Kompatibilität mit anderen Arten von PSA
- Alle Varianten entsprechen der Norm EN 149:2001+A1:2009. Variante ohne Ventil, die der Norm EN 14683:2019 für den Einsatz im Gesundheitswesen entspricht
- Latexfrei und fusselfrei für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen
- Im Vereinigten Königreich entworfen, entwickelt und hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 10 |
| Zertifizierung/Konformität | CE III, UKCA, Richtlinie über Medizinprodukte des Vereinigten Königreichs: 93/42/EWG und 2007/47/EG* EU-Medizinprodukteverordnung: 2017/745, EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR, EN 14683:2019 Typ IIR |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Flach faltbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP2 |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Partikelfiltermaske und OP-Maske für das Gesundheitswesen |
| Größe | Einheitsgröße |
| Mit Ausatemventil | Nein |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?