Learn More
465MV Redox-Oxidations-/Reduktionsstandard (ORP) bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11833570 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11833570 500 ml 500 Milliliter
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11833570
Marke: Reagecon RS465
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dient als Kontroll- oder Referenzmaterial und nicht als Kalibrierstandard, da Redox-Oxidation/Reduktion (ORP) eine absolute Messung ist und die Messelektrode nicht kalibriert werden muss.
  • Redox-Referenzstandard, Redox-Referenzmaterial.
  • Dient als Kontroll- oder Referenzmaterial und nicht als Kalibrierstandard, da die Redox-Reaktion eine absolute Messung ist und die Messelektrode nicht kalibriert werden muss.
  • Steuert die Funktionalität der Mess- und Referenzelektrode, die Analytiktechnik, die Umgebungsbedingungen und den Betrieb des Messgerätes.
  • Dieser 465 mV Redox (ORP)-Standard ist auf ± 5 mV genau und garantiert Stabilität über die gesamte Haltbarkeit, auch nach dem Öffnen der Flasche.
  • Der angegebene 465 mV-Wert bezieht sich auf die Potentiale der Platinelektrode v Ag/AgCl Referenzelektrode (3M KCl).
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 5 mV bei 25 °C
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Concentration or Composition Notes 465 mV (± 5 mV)
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 465 mV (± 5 mV)
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • REDOX STANDARD 465mV a 25°C Ag/AgCl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, irontrichloride, iron sulphate