Learn More
SHOWA™ 477 Series Nitrile Coated Cold Resistant Gloves
Artikelnummer. 17727617
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
5 Paare
Artikelnummer. 17727617
Marke: SHOWA™ 47709XL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed to keep hands warm and dry in the most extreme environments, the 477 cold-resistant glove combines thermal insulation with tactical grip.
Benifits
  • Seamless knit
  • Cold Resistant
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Abrasion-resistant
  • Extra Grip
  • Thermal insulation
  • Form-fitting
  • Impermeable
Features
  • Foam grip
  • Elasticated wrist cuff
  • Ergonomic
  • Foam nitrile palm dip
  • Insulated
  • Fully-coated nitrile
Trades & Applications
  • Concreting
  • Guttering and drain pipe
  • Insulation
  • Washing and cleaning
  • Planting & repotting
  • Bottling
  • Water/Sewage treatment
  • Plumbing
  • Drainage, piping
  • Shipping/Receiving
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE Kat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitril
Farbe Blau, Schwarz
Material Nylon, Polyester
Größe XL
Auskleidungsmaterial Acryl
Beständig gegen Kältebeständig, Wasserfest, Abriebfest
Serie 477