Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-3,5-DHPG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18725526
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18725526 50 mg 50 Milligramm
18796486 10 mg 10 Milligramm
18025542 1 mg 1 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 18725526
Marke: Tocris Bioscience™ 0342/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective group I mGlu agonist
(RS)-3,5-DHPG is a selective group I metabotropic glutamate receptor agonist which activates both mGlu1 and mGlu5. Also reported to be an antagonist at metabotropic glutamate receptors linked to phospholipase D.
S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine
CAS 19641-83-9
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 10mM in water
Summenformel C8H9NO4
Formelmasse Observed MW: 183.16
Nur für Forschungszwecke