Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-3,5-DHPG
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18725526
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Produktkod. Menge unitSize
18725526 50 mg 50 Milligramm
18796486 10 mg 10 Milligramm
18025542 1 mg 1 Milligramm
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18725526
Brand: Tocris Bioscience™ 0342/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Selective group I mGlu agonist
(RS)-3,5-DHPG is a selective group I metabotropic glutamate receptor agonist which activates both mGlu1 and mGlu5. Also reported to be an antagonist at metabotropic glutamate receptors linked to phospholipase D.
S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine
CAS 19641-83-9
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 10mM in water
Summenformel C8H9NO4
Formelmasse Observed MW: 183.16
Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.