missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-3,5-DHPG

Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
(RS)-3,5-DHPG is a selective group I metabotropic glutamate receptor agonist which activates both mGlu1 and mGlu5. Also reported to be an antagonist at metabotropic glutamate receptors linked to phospholipase D.
S-enantiomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine |
| CAS | 19641-83-9 |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 10mM in water |
| Summenformel | C8H9NO4 |
| Formelmasse | Observed MW: 183.16 |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur