Learn More
BRAND™ 48-well PCR-Platten, PP, weiß, ohne Rahmen, 0,2 ml Gefäße (VE=20 St.)
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Polypropylen, 0.2 ml-Wells, ohne Rand
- Frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen
- Die verstärkte obere Platte hält die PCR-Platte auch beim Erhitzen flach und erleichtert so die Verwendung in automatisierten Systemen wie Pipettierrobotern
- Die Kanten der Wells sind so geformt, dass sie vor Kreuzkontamination geschützt sind und eine zuverlässige Abdichtung mit auf die Platten abgestimmter Dichtungsfolie bieten
- Reduzieren Sie die Materialkosten und ermöglichen Sie die Arbeit an einer kompakten PCR-Platte auch bei kleinen Probendurchsätzen
- Das ultradünnwandige PCR-Plattendesign ermöglicht eine konstante, schnelle und präzise Wärmeübertragung
- Der glatte Gefäßinnenraum minimiert die Bindung von Enzymen und Nukleinsäure an die Wände
- Die erhöhten Dichtlippen der Wells schützen vor Kreuzkontamination und ermöglichen eine zuverlässige Abdichtung mit der auf die Platten zugeschnittenen Dichtungsmatte
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Bindungseigenschaft | Untreated |
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, DNA-frei |
| Format | Standard |
| Array | 6 x 8 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Produkttyp | PCR 48-well plate |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermal Cyclers |
| Mehr anzeigen |