Learn More
BRAND™ 48-well PCR-Platten, PP, weiß, ohne Rahmen, 0,2 ml Gefäße (VE=20 St.)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10677055 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10677055 Weiß 20 Stück
10151433 Durchsichtig 20 Stück
2 options
Artikelnummer. 10677055
Marke: BRAND™ 781416
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders dünne und gleichmäßige Wandstärken ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten. Glatte Wellenoberflächen minimieren die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren an die Oberfläche, sodass die Reaktion vollständig ablaufen kann.
  • Polypropylen, 0.2 ml-Wells, ohne Rand
  • Frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen
  • Die verstärkte obere Platte hält die PCR-Platte auch beim Erhitzen flach und erleichtert so die Verwendung in automatisierten Systemen wie Pipettierrobotern
  • Die Kanten der Wells sind so geformt, dass sie vor Kreuzkontamination geschützt sind und eine zuverlässige Abdichtung mit auf die Platten abgestimmter Dichtungsfolie bieten
  • Reduzieren Sie die Materialkosten und ermöglichen Sie die Arbeit an einer kompakten PCR-Platte auch bei kleinen Probendurchsätzen
  • Das ultradünnwandige PCR-Plattendesign ermöglicht eine konstante, schnelle und präzise Wärmeübertragung
  • Der glatte Gefäßinnenraum minimiert die Bindung von Enzymen und Nukleinsäure an die Wände
  • Die erhöhten Dichtlippen der Wells schützen vor Kreuzkontamination und ermöglichen eine zuverlässige Abdichtung mit der auf die Platten zugeschnittenen Dichtungsmatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Bindungseigenschaft Untreated
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, DNA-frei
Format Standard
Array 6 x 8
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp qPCR 48-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermal Cyclers
Ausführung des Rahmens Non-skirted
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0.2 mL
Anzahl Wells 48
Sterilität Non-sterile
Oberflächenbehandlung Non-treated
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR-Anwendungen
Anzahl pro Packung 40
Menge 20/Pk.
RNase-frei Ja