Learn More
Brady™ BBP11 BBP12 R4900 Serie Druckerband
Artikelnummer. 12712447 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12712447 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12712447 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 804793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.83 €
    22.85 € / 1 Stück
    Sparen 0.98 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Farbband zeichnet sich durch hervorragende Wischfestigkeit bei hohen Temperaturen und überlegene Lösungsmittelbeständigkeit aus.
  • Dieses Farbband zeichnet sich durch hervorragende Wischfestigkeit bei hohen Temperaturen und überlegene Lösungsmittelbeständigkeit aus.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker
Material Polyester
Länge (angloamerikanisch) 76.55 yd.
Breite (angloamerikanisch) 2,56 in.
Länge (metrisch) 70 m
Breite (metrisch) 65 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,00018 in.
Dicke (metrisch) 0.0045 mm
Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser 12,7 mm
Abmessungen (L x B) 70 m x 65 mm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 4900, schwarz
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Menge Je 1