Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 4900 Serie, schwarz
Artikelnummer. 11528424
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
360 ft.
984 ft.
984 ft.
Breite (angloamerikanisch):
2,36 in.
3,27 in.
4 in.
5,12 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11528424
Marke: Brady™ 035270
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Brady 360X-Plus II Thermotransferdruckern. Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Brady™4900 Serie sind bei hohen Temperaturen wischfest und lösungsmittelbeständig.
  • R4908, R4902, R4900, R4904 : core inside diameter is 1 in. (25.40mm), ink side out
  • R4913, R4901 : core inside diameter is 0.5 in. (12.7mm)
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermotransferdrucker
Material Polyester
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 5,12 in.
Länge (metrisch) 300.00 m
Breite (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm Innendurchmesser
Beschreibung Farbband-Serie: 4900
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Menge Je 1
Alternate Part Number R4904