Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 4900 Serie, schwarz
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
360 ft.
984 ft.
984 ft.
Breite (angloamerikanisch):
2,36 in.
3,27 in.
4 in.
5,12 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
- R4908, R4902, R4900, R4904: Der Kern-Innendurchmesser beträgt 1 in. (25.40 mm), Tintenseite nach außen
- R4913, R4901: Der Kern-Innendurchmesser beträgt 0.5 in. (12.7 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermotransferdrucker |
| Material | Polyester |
| Länge (angloamerikanisch) | 984 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,27 in. |
| Länge (metrisch) | 300,00 m |
| Breite (metrisch) | 83 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 25,4 mm Innendurchmesser |
| Beschreibung | Farbband-Serie: 4900 |
| Mehr anzeigen |