Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 6100 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Artikelnummer. 11513015
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 m x 10,9 cm (984 ft. x 4,3 in.)
300 m x 5,9 cm (984 ft. x 2,36 in.)
300 m x 8,3 cm (984 ft. x 3,27 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11513015 300 m x 5,9 cm (984 ft. x 2,36 in.) 1 Stück
11533015 300 m x 10,9 cm (984 ft. x 4,3 in.) 1 Stück
11523015 300 m x 8,3 cm (984 ft. x 3,27 in.) 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11513015
Marke: Brady™ 066038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For general purpose
  • Reduced printhead energy requirements
  • Includes spindle
  • Compatible with IP300, IP600 printers
  • Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Spezifikation
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker
Material Kunstharz
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2,36 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 5.9 cm
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm Innendurchmesser
Abmessungen (L x B) 300 m x 5,9 cm (984 ft. x 2,36 in.)
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6100, schwarz, für Brady IP-Drucker geeignet
Format Für IP™ geeignet
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweck
Menge Je 1
Alternate Part Number IP-R6100