Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 6100 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Artikelnummer. 11533015
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 m x 10,9 cm (984 ft. x 4,3 in.)
300 m x 5,9 cm (984 ft. x 2,36 in.)
300 m x 8,3 cm (984 ft. x 3,27 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11533015
Marke: Brady™ 066040
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
For general purpose
  • Reduced printhead energy requirements
  • Includes spindle
  • Compatible with IP300, IP600 printers
  • Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Spezifikation
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker
Material Kunstharz
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 10.9 cm
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm Innendurchmesser
Abmessungen (L x B) 300 m x 10,9 cm (984 ft. x 4,3 in.)
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6100, schwarz, für Brady IP-Drucker geeignet
Format Für IP™ geeignet
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweck
Menge Je 1