Learn More
Brady™ B-488 BMP71 Druckeretiketten aus Hochleistungs-Polyester
Artikelnummer. 11735673
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22,86 x 19,05 mm
22,86 x 22,86 mm
6,35 x 48,26 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
11735673 22,86 x 22,86 mm 1 BX
11725673 22,86 x 19,05 mm 1 BX
11715703 6,35 x 48,26 mm 1 BX
3 options
Artikelnummer. 11735673
Marke: Brady™ 114865
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten
  • Hergestellt aus Hochleistungspolyester
  • Gedruckte Informationen und Barcodes/Datencodes bleiben auch in rauen Umgebungen lesbar und scannbar
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder, Objektträger, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Zertifizierungen
UL-Zertifikat, CSA, AGA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester (B-488)
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder, Objektträger, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Rolle
Form Quadratisch
Größe (angloamerikanisch) 0,9 x 0,9 in.
Größe (metrisch) 22.8 x 22.8 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 160 °C
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 22,86 x 22,86 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,9 in.
Höhe (metrisch) 22.8 mm